1-Iod-2-methylpropan 97% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isobutyliodide
223740250 223741000 223745000
ACRO223740250EA 582 DKK
ACRO223740250 ACRO223741000 ACRO223745000
1-Iod-2-methylpropan 97% stabilised
1-Iodo-2-methylpropane
Formel: C₄H₉I
Kogepunkt: 120…121 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –93 °C
Massefylde: 1,59 g/cm³
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001084
CAS-nummer: 513-38-2
EINECS: 208-160-5
UN nummer: 2391
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05160
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer copper