2-Brom-2-methylpropan stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: tert-Butyl bromide
Stabilization: Stabilised with calcium carbonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01966.0250 8.01966.1000
8.01966.0250EA 644 DKK
8.01966.0250 8.01966.1000
2-Brom-2-methylpropan stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-2-methylpropane
Formel: C₄H₉Br
Molekylvægt: 137.02 g/mol
Kogepunkt: 73
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 1.2125 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 16 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000125
CAS-nummer: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN nummer: 2342
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01554
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 137.01 g/mol
Boiling Point 72 - 74 °C
Vapor Pressure 179.9 hPa (25 °C)
Flash Point 16 °C
Refractive Index 1.4279 (20 °C, 589 nm)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)