DL-Malinsyre
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
3034.1 3034.2
ROTH3034.1EA 0 DKK
ROTH3034.1 ROTH3034.2
DL-Malinsyre
DL-Malinsyre
Formel: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Kogepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 131…132 °C
Massefylde: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064212
CAS-nummer: 617-48-1
EINECS: 210-514-9
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM