DL-Malinsyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14737.1000 8.14737.5000
8.14737.1000EA 850 DKK
8.14737.1000 8.14737.5000
DL-Malinsyre til syntese, Sigma-Aldrich®
DL-Malinsyre
Formel: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Kogepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 131…132 °C
Massefylde: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064212
CAS-nummer: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 558 g/l (20 °C)
Melting Point 128 - 132 °C
Molar Mass 134.08 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Flash Point 203 °C
Density 1.60 g/cm3 (20 °C)
pH 2.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 349 °C