DL-Malinsyre, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00382.0250 1.00382.1000
1.00382.0250EA 493 DKK
1.00382.0250 1.00382.1000
DL-Malinsyre, Millipore®
DL-Malinsyre
Formel: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Kogepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 131…132 °C
Massefylde: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064212
CAS-nummer: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM