Diisopropylether Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isopropyl ether
Stabilization: BHT
MQ200
8.00866.1000 8.00866.2500 8.00866.9143 8.00866.9040
8.00866.1000EA 348 DKK
8.00866.1000 8.00866.2500 8.00866.9143 8.00866.9040
Diisopropylether Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Diisopropylether
Formel: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Molekylvægt: 102.18 g/mol
Kogepunkt: 68.5
Smeltepunkt: –86 °C
Massefylde: 0.726 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –28 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008880
CAS-nummer: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN nummer: 1159
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 12 g/l (20 °C)
Melting Point -86 °C
Molar Mass 102.18 g/mol
Boiling Point 67 - 70 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 175 hPa (20 °C)
Flash Point -22 °C
Refractive Index 1.3679 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 21 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 405 °C
Saturation concentration 751 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 1.6
Water absorption 60 g/kg (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid