DL-Cystein 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, H-DL-Cys-OH, (±)-Cysteine
230120100
230120500
ACRO230120100EA
578
DKK
ACRO230120100
ACRO230120500
DL-Cystein 97%
DL-Cystein
Formel:
C₃H₇NO₂S Kogepunkt: 254 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 225 °C (dec.) Massefylde: 1,441 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00004881 CAS-nummer: 3374-22-9 EINECS: 222-160-2 Merck Index: 12,02850 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | 11.12 to 12.02 % N |