1,3-Diiodpropan 99% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Trimethylene diiodide
218600250 218601000
ACRO218600250EA 796 DKK
ACRO218600250 ACRO218601000
1,3-Diiodpropan 99% stabilised
1,3-Diiodopropane
Formel: C₃H₆I₂
Molekylvægt: 295.89 g/mol
Kogepunkt: 111…113 °C (31 mmHg)
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 2.576 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
MDL Number: MFCD00001097
CAS-nummer: 627-31-6
EINECS: 210-993-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6405 to 1.6425 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper