(±)-3-Chlor-1,2-propandiol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (±)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
148120010 148120250 148125000 148120025
ACRO148120010EA 876 DKK
ACRO148120010 ACRO148120250 ACRO148125000 ACRO148120025
(±)-3-Chlor-1,2-propandiol 99%
(±)-3-Chlor-1,2-propandiol
Formel: C₃H₇ClO₂
Molekylvægt: 110.54 g/mol
Kogepunkt: 213 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –40 °C
Massefylde: 1.322 g/cm³
Flammepunkt: 135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004712
CAS-nummer: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
UN nummer: 2689
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02164
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %