Chloracetone 96% Stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Chloropropanone
173470010
173470250
173472500
173470050
173470010.EA
1170
DKK
173470010.
173470250.
173472500.
173470050.
Chloracetone 96% Stabilised
Chloracetone
Formel:
C₃H₅ClO Molekylvægt: 92.52 g/mol Kogepunkt: 120 Smeltepunkt: –44.5 °C Massefylde: 1.16 g/cm³ Flammepunkt: 32 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000936 CAS-nummer: 78-95-5 EINECS: 201-161-1 UN nummer: 1695 ADR: 6.1 I Merck Index: 13,02131 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear yellow to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Stabilizer | 0.1 % epoxidized soybean oil |