Chloroform ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trichlormethan
Stabilization: stabiliseret med ethanol 0,6 %
0,2 µm Filtreret. Packaged under nitrogen.
83627.320EA 1540 DKK
83627.320 83627.290
Chloroform ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Chloroform
Formel: CHCl₃
Kogepunkt: 61,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –63 °C
Massefylde: 1,48320 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN nummer: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (+ stabilizing agent) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.05 %
Absorbance (250 nm) Max. 0.3
Absorbance (260 nm) Max. 0.1
Absorbance (280 nm) Max. 0.02
Absorbance (300 nm) Max. 0.01
Transmittance (250 nm) Min. 50 %
Transmittance (260 nm) Min. 84 %
Transmittance (280 nm) Min. 95 %
Transmittance (300 nm) Min. 98 %