(±)-3-Brom-1,2-propandiol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (±)-3-Bromo-1,2-dihydroxy propane, 3-Bromopropane-1,2-diol
209850050 209850250
ACRO209850050EA 1240 DKK
ACRO209850050 ACRO209850250
(±)-3-Brom-1,2-propandiol 97%
(±)-3-Brom-1,2-propandiol
Formel: BrH₂CCH(OH)CH₂OH
Molekylvægt: 154.99 g/mol
Kogepunkt: 72…75 °C (.2 mmHg)
Massefylde: 1.77 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004711
CAS-nummer: 4704-77-2
EINECS: 225-186-2
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5165 to 1.5195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %