Chloroform 99+% stabilised, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trichlormethan
Stabilization: Stabilised with amylene
383760010 383760025 383760050 383760250
ACRO383760010EA 531 DKK
ACRO383760010 ACRO383760025 ACRO383760050 ACRO383760250
Chloroform 99+% stabilised, extra pure
Chloroform
Formel: CHCl₃
Molekylvægt: 119.38 g/mol
Kogepunkt: 61 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –63 °C
Massefylde: 1.48 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN nummer: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %