Chloroform 99+% stabilised til spektroskopi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Stabilization:
stabiliseret med amylen
167730025
167735000
167730010
167730250
ACRO167730025EA
1690
DKK
ACRO167730025
ACRO167735000
ACRO167730010
ACRO167730250
Chloroform 99+% stabilised til spektroskopi
Chloroform
Formel:
CHCl₃ Kogepunkt: 61 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –63 °C Massefylde: 1,48 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS-nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN nummer: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.005 |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 70 to 120 ppm Amylene |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.0002 meq/g |