Chloroform stabilised til HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Stabilization:
stabiliseret med amylen
268320010
268320025
ACRO268320010EA
1010
DKK
ACRO268320010
ACRO268320025
Chloroform stabilised til HPLC
Chloroform
Formel:
CHCl₃ Kogepunkt: 61,7 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –63 °C Massefylde: 1,48 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS-nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN nummer: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
UV | 1 cm cell vs HPLC-grade water |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | Approx. 100 ppm Amylene |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |
Filtered to 0.2 micrometer | Filtered |