Dichlormethan 99+% stabilised, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Stabilization:
stabiliseret med ethanol
124050010
124050025
124050250
124050050
124050100
ACRO124050010EA
377
DKK
ACRO124050010
ACRO124050025
ACRO124050250
ACRO124050050
ACRO124050100
Dichlormethan 99+% stabilised, ekstra ren
Dichloromethane
Formel:
CH₂Cl₂ Kogepunkt: 39,8 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –97 °C Massefylde: 1,325 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS-nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN nummer: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Stabilizer | Approx. 0.2 % Ethanol |
Residue after evaporation | ≤0.05 % |