(±)-Linalool for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18627.0005 8.18627.0250
8.18627.0005EA 294 DKK
8.18627.0005 8.18627.0250
(±)-Linalool for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-Linalool
Formel: C₁₀H₁₈O
Molekylvægt: 154.25 g/mol
Kogepunkt: 199
Massefylde: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 75
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008906
CAS-nummer: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Merck Index: 13,05517
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1.45 g/l (20 °C)
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 198 - 200 °C
Vapor Pressure 0.10 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.462 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 5.2 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (1.45 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 235 °C