Dichlormethan ≥99.7% stabilised til spektrofotometri
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Stabilization:
stabiliseret med amylen
32440.K2
32440.M1
32440.K2EA
804
DKK
32440.K2
32440.M1
Dichlormethan ≥99.7% stabilised til spektrofotometri
Dichloromethane
Purity: 99.7+%
CAS No.: 75-09-2
Molecular Formula: CH2Cl2
Formula Weight: 84.93
Physical Form: Liquid
Density: 1.325
Refractive Index: 1.4244
Odour: Sweet
Melting Point: -95°
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 1730800
Merck Reference: 14,6063
UN No.: 1593
MDL No.: MFCD00000881
Formel:
CH₂Cl₂ Kogepunkt: 39…40 °C Smeltepunkt: –95 °C Massefylde: 1,325 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS-nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN nummer: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6063 |