Dichlormethan 99.8% stabilised til HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Stabilization:
stabiliseret med amylen
268330010
268330025
ACRO268330010EA
694
DKK
ACRO268330010
ACRO268330025
Dichlormethan 99.8% stabilised til HPLC
Dichloromethane
Formel:
CH₂Cl₂ Kogepunkt: 39,8 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –97 °C Massefylde: 1,325 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS-nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN nummer: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.02 % |
GC | ≥99.8 % |
UV | 1 cm cell vs HPLC-grade water |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | About 100 ppm Amylene |
Residue after evaporation | ≤0.0002 % |
Acidity | ≤0.0001 meq/g |
Filtered to 0.2 micrometer | Filtered |
Free chlorine | ≤0.0005 % |