Tannin
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Gallotannin, Tannin
4239.1
4239.2
ROTH4239.1EA
0
DKK
ROTH4239.1
ROTH4239.2
Tannin
Tannic acid
Formel:
C₇₆H₅₂O₄₆ Molekylvægt: 1701.2 g/mol Smeltepunkt: 218…219 °C Massefylde: Flammepunkt: 199 |
MDL Number:
MFCD00066397 CAS-nummer: 1401-55-4 EINECS: 215-753-2 Merck Index: 12,09221 |