Tween® 85 (Polysorbate)
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0215248780 0215248790
ICNA0215248780EA 230 DKK
ICNA0215248780 ICNA0215248790
Tween® 85 (Polysorbate)
Tween® 85 (Polysorbate)
Massefylde: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01779641
CAS-nummer: 9005-70-3