Tween® 60 (Polysorbate) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Polyoxyethylene sorbitan monostearate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22186.0500 8.22186.1000
8.22186.0500EA 447 DKK
8.22186.0500 8.22186.1000
Tween® 60 (Polysorbate) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tween® 60 (Polysorbate)
Formel: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Kogepunkt: ∼110 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01780110
CAS-nummer: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Hydroxyl value 81 - 96
Saponification value 45 - 55
Identity (IR) passes test
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 7.7 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Viscosity kinematic 170 - 320 mm2/s (40 °C)