Polysorbat 60
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L15031.AE L15031.AP
L15031.AEEA 296 DKK
L15031.AE L15031.AP
Polysorbat 60
Polysorbat 60
CAS No.: 9005-67-8 Molecular Formula: C64H126O26 Flash Point: 150°(302°F) Merck Reference: 14,7582 MDL No.: MFCD01780110
Formel: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Massefylde: 1,080
Flammepunkt: >150 °C (302 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01780110
CAS-nummer: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4
Merck Index: 14,7582