Tween® 20 (Polysorbate)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
9127.1 9127.2
ROTH9127.1EA 0 DKK
ROTH9127.1 ROTH9127.2
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Molekylvægt: 1227.53 g/mol
Massefylde: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00165986
CAS-nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3