Tween® 20 (Polysorbate) Molecular_Biology
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
A4974.0250
A4974.0500
A4974.1000
A4974.0250EA
0
DKK
A4974.0250
A4974.0500
A4974.1000
Tween® 20 (Polysorbate) Molecular_Biology
Tween® 20 (Polysorbate)
Formel:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Molekylvægt: 1227.53 g/mol Massefylde: 1.1 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00165986 CAS-nummer: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |
Specifikationer Testresultater
DNases/RNases/Proteases | not detectable |
Density (d 20°C/4°C) | 1.095 - 1.105 |
Hydroxyl-No. | approx. 100 |
Saponification No. | 40 - 50 |