L(+)-Asparagin monohydrat
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: L-Asparagine monohydrate, H-Asn-OH·H₂O, (S)-(+)-Asparagine monohydrate, (S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, H-Asn-OH.H2O
14110.02 14110.03 14110.04
SERA14110.02EA 0 DKK
SERA14110.02 SERA14110.03 SERA14110.04
L(+)-Asparagin monohydrat
L(+)-Asparagin monohydrat
Formel: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Molekylvægt: 150.13 g/mol
Smeltepunkt: 215…217 °C
Massefylde: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151038
CAS-nummer: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837