Polysorbat 80
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Sorbitanmono(cis-9-octadecenoat), ethoxyliert
33116.01 33116.02
SERA33116.01EA 246.13 DKK
SERA33116.01 SERA33116.02
Polysorbat 80
Polysorbat 80
Smeltepunkt: 100
Flammepunkt: 113 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082107
CAS-nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9