Tween® 80
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9139.1
9139.2
ROTH9139.1EA
227.66
DKK
ROTH9139.1
ROTH9139.2
Tween® 80
Tween® 80
Kogepunkt:
∼100 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –21 °C Massefylde: 1,062 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: >149 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00082107 CAS-nummer: 9005-65-6 EINECS: 500-019-9 Merck Index: 13,07664 |