Polysorbat 80, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
28830.291EA
695
DKK
28830.291
28830.260
28830.320
28830.460
Polysorbat 80, GPR RECTAPUR®
Polysorbat 80
Kogepunkt:
>100 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –21 °C Massefylde: 1,062 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 149 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00082107 CAS-nummer: 9005-65-6 EINECS: 500-019-9 Merck Index: 13,07664 |
Specifikationer Testresultater
Identification | Passes test |
Density (20/4) | 1.070 - 1.090 |
Hydroxyl value | 65 - 80 |
Saponification value | 45 - 55 |
Acid value | Max 2 mg KOH/g |
Water content | Max 3% |