Polysorbat 80
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Sorbitanmono(cis-9-octadecenoat), ethoxyliert
L13315.AE L13315.AP L13315.0F
L13315.AEEA 380 DKK
L13315.AE L13315.AP L13315.0F
Polysorbat 80
Polysorbat 80
CAS No.: 9005-65-6 Flash Point: 149°(300°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 100° Merck Reference: 14,7582 MDL No.: MFCD00082107
Kogepunkt: >100 °C
Smeltepunkt: 100
Massefylde: 1.064
Flammepunkt: >149 °C (300 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082107
CAS-nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 14,7582