Paraformaldehyd, powder, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Polyoxymethylene
28794.295EA 402 DKK
28794.295 28794.364 28794.460
Paraformaldehyd, powder, TECHNICAL
Paraformaldehyd
Formel: (CH₂O)n
Kogepunkt: 135…136 °C (13 Torr)
Smeltepunkt: 120…170 °C
Massefylde: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 70 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133991
CAS-nummer: 30525-89-4
UN nummer: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Identification Passes test