Paraformaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Polyoxymethylene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18715.0100 8.18715.1000 8.18715.9025
8.18715.0100EA 267 DKK
8.18715.0100 8.18715.1000 8.18715.9025
Paraformaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Paraformaldehyd
Formel: (CH₂O)n
Kogepunkt: 135…136 °C (13 mmHg)
Smeltepunkt: 123 °C
Massefylde: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00133991
CAS-nummer: 30525-89-4
UN nummer: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 100 - 130 °C
Vapor Pressure 1.93 hPa (25 °C)
Flash Point 70 °C
Explosion Limit 7 - 73 %(V)
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 300 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid