Paraformaldehyd ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Polyoxymethylene
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
A11313.0CEA 3470 DKK
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
Paraformaldehyd ≥97%
Paraformaldehyd
Formel: (CH₂O)n
Kogepunkt: 135…136 °C (13 mmHg)
Smeltepunkt: 120…170 °C (dec.)
Massefylde: 1,30
Flammepunkt: 71 °C (159 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133991
CAS-nummer: 30525-89-4
EINECS: 200-001-8
UN nummer: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7025