TRITON™ X-100
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
3051.1 3051.2 3051.3
ROTH3051.1EA 0 DKK
ROTH3051.1 ROTH3051.2 ROTH3051.3
TRITON™ X-100
TRITON™ X-100
Kogepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 6
Massefylde: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 251 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00132505
CAS-nummer: 9002-93-1
UN nummer: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06793