TRITON™ X-100 non-ionic detergent, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
648462-1 648462-3
648462-1EA 1650 DKK
648462-1 648462-3
TRITON™ X-100 non-ionic detergent, Millipore®
TRITON™ X-100
Non-ionic detergent and emulsifier.
Kogepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 6 °C
Massefylde: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 251 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00132505
CAS-nummer: 9002-93-1
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793