Polyethylenglycol 8.000
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
0263.1 0263.2 0263.3
ROTH0263.1EA 0 DKK
ROTH0263.1 ROTH0263.2 ROTH0263.3
Polyethylenglycol 8.000
Polyethylenglycol 8.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 8000 g/mol
Kogepunkt: 250
Massefylde: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01779615
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729