Polyethylenglycol 8.000
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
418050010 418050030 418050100
ACRO418050010EA 729 DKK
ACRO418050010 ACRO418050030 ACRO418050100
Polyethylenglycol 8.000
Polyethylenglycol 8.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 8000 g/mol
Kogepunkt: 250
Smeltepunkt: 55…60 °C
Flammepunkt: 270 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01779615
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 12 to 16 mg KOH/g