Polyethylen glycol 6.000
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
PEG 6,000, PEG 6000
0158.1
0158.2
0158.3
0158.4
ROTH0158.1EA
0
DKK
ROTH0158.1
ROTH0158.2
ROTH0158.3
ROTH0158.4
Polyethylen glycol 6.000
Polyethylen glycol 6.000
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molekylvægt: 6000 g/mol Kogepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 55…62 °C Massefylde: 1.13 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01779614 CAS-nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...