Polyethylen glycol 6.000, TECHNICAL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG 6,000, PEG 6000
26603.293EA 407 DKK
26603.293 26603.460
Polyethylen glycol 6.000, TECHNICAL
Polyethylen glycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 6000 g/mol
Kogepunkt: >250 °C
Smeltepunkt: 60…63 °C
Massefylde: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >250 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01779614
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Hydroxyl value 16 - 22
Solidification point 55 - 61 °C