Polyethylen glycol 6.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8.17007.5000 8.17007.9050
8.17007.5000EA 3910 DKK
8.17007.5000 8.17007.9050
Polyethylen glycol 6.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyethylen glycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Kogepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 55…62 °C
Massefylde: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01779614
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2