Polyethylen glycol 6.000 til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07491.1000 8.07491.5000 8.07491.9050
8.07491.1000EA 523 DKK
8.07491.1000 8.07491.5000 8.07491.9050
Polyethylen glycol 6.000 til syntese, Sigma-Aldrich®
Polyethylen glycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Kogepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 55…62 °C
Massefylde: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01779614
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 55 - 60 °C
Molar Mass 8000 g/mol
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 250 °C
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 200 - 250 mm2/s (20 °C) (50% solution)