Polyethylen glycol 6.000
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG 6,000, PEG 6000
A17541.0B A17541.0I A17541.30
A17541.0BEA 879 DKK
A17541.0B A17541.0I A17541.30
Polyethylen glycol 6.000
Polyethylen glycol 6.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 60-63° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779614
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 6000 g/mol
Kogepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 60…63 °C
Massefylde: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01779614
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 203-473-3
Merck Index: 14,7568