Polyethylen glycol 6.000
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG 6,000, PEG 6000
192280010 192280051
ACRO192280010EA 457 DKK
ACRO192280010 ACRO192280051
Polyethylen glycol 6.000
Polyethylen glycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 6000 g/mol
Smeltepunkt: 55…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01779614
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 17 to 20 mg KOH/g