Polyethylenglycol 40.000
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
33139.01 33139.02
SERA33139.01EA 253.65 DKK
SERA33139.01 SERA33139.02
Polyethylenglycol 40.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2