Polyethylen glycol 4.000
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG 4000
0156.1 0156.2
ROTH0156.1EA 0 DKK
ROTH0156.1 ROTH0156.2
Polyethylen glycol 4.000
Polyethylen glycol 4.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 4000 g/mol
Kogepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 53…58 °C
Massefylde: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 250
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01779612
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2