Polyethylen glycol 4.000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG 4000
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07490.1000 8.07490.5000
8.07490.1000EA 510 DKK
8.07490.1000 8.07490.5000
Polyethylen glycol 4.000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Polyethylen glycol 4.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 4000 g/mol
Kogepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 53…58 °C
Massefylde: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 250
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01779612
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 53 - 58 °C
Molar Mass 3500 - 4500 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 250 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C DIN 51794
Viscosity kinematic 76 - 110 mm2/s (98 °C)