Polyethylen glycol 4.000
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
PEG 4000
A16151.0B
A16151.0I
A16151.30
A16151.0BEA
1040
DKK
A16151.0B
A16151.0I
A16151.30
Polyethylen glycol 4.000
Polyethylen glycol 4.000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 58-62°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD01779612
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molekylvægt: 4000 g/mol Kogepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 58…62 °C Massefylde: 1.13 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 250 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01779612 CAS-nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 14,7568 |