Polyethylen glycol 400
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0144.1
0144.2
ROTH0144.1EA
0
DKK
ROTH0144.1
ROTH0144.2
Polyethylen glycol 400
Polyethylen glycol 400
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Kogepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 4…8 °C Massefylde: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 245 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS-nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |