Polyethylen glycol 400
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG 400
B21992.0B B21992.30
B21992.0BEA 898 DKK
B21992.0B B21992.30
Polyethylen glycol 400
Polyethylen glycol 400
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Flash Point: 240°(464°F) Refractive Index: 1.4660 Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 4-8° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779601
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 400 g/mol
Kogepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 4…8 °C
Massefylde: 1.126
Flammepunkt: 240 °C (464 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568