Polyethylen glycol 300 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG 300
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07484.1000 8.07484.5000
8.07484.1000EA 482 DKK
8.07484.1000 8.07484.5000
Polyethylen glycol 300 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Polyethylen glycol 300
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 300 g/mol
Smeltepunkt: –15…–10 °C
Massefylde: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2